3-Methyl-4-pyridinboronsäure Hydrochlorid
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBBB-8503-1GEA 642 EUR
COBBBB-8503-1G COBBBB-8503-250M
3-Methyl-4-pyridinboronsäure Hydrochlorid
3-Methyl-4-pyridinboronsäure Hydrochlorid
Formel: C₆H₉BClNO₂
MDL: MFCD06659519
CAS-Nummer: 1072952-40-9