2-(Trimethylsilyl)pyridin ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
H26885.03EA 37.3 EUR
H26885.03 H26885.09
2-(Trimethylsilyl)pyridin ≥97%
2-(Trimethylsilyl)pyridine
Formel: C₈H₁₃NSi
Molecular Weight: 151,28
Siedepunkt: 47…49 °C (5 mmHg)
Dichte: 0,911
Flammpunkt: 52 °C (126 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06797181
CAS-Nummer: 13737-04-7
ADR: 3,III