6-Methoxynicotinonitril
Lieferant: Thermo Scientific
MAYBSPB04785DAEA
0
EUR
MAYBSPB04785DA
MAYBSPB04785.10
6-Methoxynicotinonitril
6-Methoxynicotinonitril
Formel:
C₇H₆N₂O |
MDL:
MFCD00084981 CAS-Nummer: 15871-85-9 |