6-Methoxynicotinonitril
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBPY-7018-25GEA
353
EUR
COBBPY-7018-25G
COBBPY-7018-1G
COBBPY-7018-5G
6-Methoxynicotinonitril
6-Methoxynicotinonitril
Formel:
C₇H₆N₂O |
MDL:
MFCD00084981 CAS-Nummer: 15871-85-9 |