6-Hydroxy-5-nitronicotinonitril
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBPY-7821-1GEA
1180
EUR
COBBPY-7821-1G
6-Hydroxy-5-nitronicotinonitril
6-Hydroxy-5-nitronicotinonitril
Formel:
C₆H₃N₃O₃ |
MDL:
MFCD11504985 CAS-Nummer: 320405-84-3 |