2-Chlor-N-methylisonicotinamid
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBPY-7942-1GEA
207
EUR
COBBPY-7942-1G
COBBPY-7942-5G
2-Chlor-N-methylisonicotinamid
2-Chlor-N-methylisonicotinamid
Formel:
C₇H₇ClN₂O |
MDL:
MFCD09862946 CAS-Nummer: 131418-11-6 |