5-Brom-2-(cyclopropylamino)-3-nitropyridin
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBPY-7330-1GEA
89.5
EUR
COBBPY-7330-1G
COBBPY-7330-5G
5-Brom-2-(cyclopropylamino)-3-nitropyridin
5-Brom-2-(cyclopropylamino)-3-nitropyridin
Formel:
C₈H₈BrN₃O₂ |
MDL:
MFCD08692115 CAS-Nummer: 1010422-24-8 |