5-Brom-2-(cyclohexylamino)pyridin
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBPY-7994-5GEA 329 EUR
COBBPY-7994-5G COBBPY-7994-1G
5-Brom-2-(cyclohexylamino)pyridin
5-Brom-2-(cyclohexylamino)pyridin
Formel: C₁₁H₁₅BrN₂
MDL: MFCD11124008
CAS-Nummer: 942050-72-8