Isochinolin-1-carbonitril ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
L19425.06EA
195
EUR
L19425.06
L19425.03
Isochinolin-1-carbonitril ≥99%
Isochinolin-1-carbonitril
Formel:
C₁₀H₆N₂ Molecular Weight: 154,17 g/mol Schmelzpunkt: 87…91 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00134166 CAS-Nummer: 1198-30-7 |