5-Amino-1-chlorisochinolin
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBHC-6029-1GEA
571
EUR
COBBHC-6029-1G
5-Amino-1-chlorisochinolin
5-Amino-1-chloroisoquinoline
Formel:
C₉H₇ClN₂ Molecular Weight: 178,6183 g/mol |
MDL:
MFCD09258640 CAS-Nummer: 374554-54-8 |