4-Isochinolinboronsäurepinakolester
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBPN-2436-1GEA 119 EUR
COBBPN-2436-1G COBBPN-2436-5G
4-Isochinolinboronsäurepinakolester
4-Isochinolinboronsäurepinakolester
Formel: C₁₅H₁₈BNO₂
Molecular Weight: 255,1199 g/mol
MDL: MFCD05663891
CAS-Nummer: 685103-98-4