1-Cyclohexenylboronsäurepinakolester
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBPN-2511-1GEA 82.2 EUR
COBBPN-2511-1G COBBPN-2511-5G
1-Cyclohexenylboronsäurepinakolester
1-Cyclohexenylboronsäurepinakolester
Formel: C₁₂H₂₁BO₂
MDL: MFCD05663845
CAS-Nummer: 141091-37-4