3-(Cyclopropylamino)propionitril, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL560200-1GEA 133 EUR
SIAL560200-1G
3-(Cyclopropylamino)propionitril, Sigma-Aldrich®
3-(Cyclopropylamino)propionitril
Formel: C₆H₁₀N₂
MDL: MFCD00060285
CAS-Nummer: 58196-47-7