Cyclohexylboronsäure-MIDA-ester, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

SIAL710032-1GEA 42 EUR
SIAL710032-1G SIAL710032-5G
Cyclohexylboronsäure-MIDA-ester, Sigma-Aldrich®
Cyclohexylboronsäure-MIDA-ester
Formel: C₁₁H₁₈BNO₄
MDL: MFCD15144796
CAS-Nummer: 1104637-39-9

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR