4-Hydroxy-6-methoxy-2-(trifluormethyl)chinolin
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBHC-2400-5GEA 1040 EUR
COBBHC-2400-5G COBBHC-2400-1G
4-Hydroxy-6-methoxy-2-(trifluormethyl)chinolin
4-Hydroxy-6-methoxy-2-(trifluoromethyl)quinoline
Formel: C₁₁H₈F₃NO₂
MDL: MFCD11855897
CAS-Nummer: 1701-21-9