2-Methyl-7-chinolinboronsäurepinakolester 96%
|
Achtung
|
H54984.MDEA
114.4
EUR
H54984.MD
2-Methyl-7-chinolinboronsäurepinakolester 96%
2-Methyl-7-chinolinboronsäurepinakolester
Formel:
C₁₆H₂₀BNO₂ Molecular Weight: 269,15 g/mol Schmelzpunkt: 100…102 °C |
MDL:
MFCD11846348 CAS-Nummer: 939052-79-6 |