8-Chlor-5-nitrochinolin
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBHC-2107-5GEA 748 EUR
COBBHC-2107-5G COBBHC-2107-1G
8-Chlor-5-nitrochinolin
8-Chloro-5-nitroquinoline
Formel: C₉H₅ClN₂O₂
MDL: MFCD00466079
CAS-Nummer: 22539-55-5