Methyl-4,7-dichlor-8-fluorchinolin-2-carboxylat
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBHC-2566-5GEA 329 EUR
COBBHC-2566-5G COBBHC-2566-1G
Methyl-4,7-dichlor-8-fluorchinolin-2-carboxylat
Methyl-4,7-dichlor-8-fluorchinolin-2-carboxylat
Formel: C₁₁H₆Cl₂FNO₂
MDL: MFCD12026029
CAS-Nummer: 1150164-82-1