8-Brom-6-(trifluormethoxy)chinolin
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBPY-7354-1GEA 368 EUR
COBBPY-7354-1G COBBPY-7354-5G
8-Brom-6-(trifluormethoxy)chinolin
8-Bromo-6-(trifluoromethoxy)quinoline
Formel: C₁₀H₅BrF₃NO
MDL: MFCD09972204
CAS-Nummer: 1020253-25-1