3-Brom-2-chlor-6-nitrochinolin
Lieferant: CHEMPUR
CHMP80-0005.500EA 0 EUR
CHMP80-0005.500 CHMP80-0005.1
3-Brom-2-chlor-6-nitrochinolin
3-Bromo-2-chloro-6-nitroquinoline
Formel: C₉H₄BrClN₂O₂
MDL: MFCD04115268
CAS-Nummer: 296759-32-5