6-Chinolinboronsäurepinakolester
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBPN-5182-5GEA
393
EUR
COBBPN-5182-5G
COBBPN-5182-1G
6-Chinolinboronsäurepinakolester
6-Chinolinboronsäurepinakolester
Formel:
C₁₅H₁₈BNO₂ Molecular Weight: 255,1199 g/mol |
MDL:
MFCD06411327 CAS-Nummer: 406463-06-7 |