3-Chinolinboronsäurepinakolester
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBPN-2384-5GEA 473 EUR
COBBPN-2384-5G COBBPN-2384-1G
3-Chinolinboronsäurepinakolester
3-Chinolinboronsäurepinakolester
Formel: C₁₅H₁₈BNO₂
Molecular Weight: 255,1199 g/mol
MDL: MFCD05155218
CAS-Nummer: 171364-85-5