2-Benzyloxy-4-fluorphenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBBB-2685-25GEA
478
EUR
COBBBB-2685-25G
COBBBB-2685-1G
COBBBB-2685-5G
2-Benzyloxy-4-fluorphenylboronsäure
2-Benzyloxy-4-fluorphenylboronsäure
Formel:
C₁₃H₁₂BFO₃ Molecular Weight: 246,04 g/mol |
MDL:
MFCD03788402 CAS-Nummer: 848779-87-3 |