3-(Benzyloxy)phenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBBB-2153-25GEA
116
EUR
COBBBB-2153-25G
COBBBB-2153-5G
3-(Benzyloxy)phenylboronsäure
3-(Benzyloxy)phenylboronsäure
Formel:
C₁₃H₁₃BO₃ Molecular Weight: 228,06 |
MDL:
MFCD02093063 CAS-Nummer: 156682-54-1 |