5-Iod-2-(4-morpholino)pyridin 96%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
H50142.MDEA
56.16
EUR
H50142.MD
H50142.03
5-Iod-2-(4-morpholino)pyridin 96%
5-Iod-2-(4-morpholino)pyridin
Formel:
C₉H₁₁IN₂O Molecular Weight: 290,11 g/mol Schmelzpunkt: 131…135 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04039866 CAS-Nummer: 470463-42-4 |