5-Brom-3-chlor-2-(4-morpholino)pyridin
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBPY-1219-250MEA 0 EUR
COBBPY-1219-250M COBBPY-1219-1G COBBPY-1219-5G
5-Brom-3-chlor-2-(4-morpholino)pyridin
5-Brom-3-chlor-2-(4-morpholino)pyridin
Formel: C₉H₁₀BrClN₂O
MDL: MFCD13195777
CAS-Nummer: 1199773-09-5