3-Brom-5-chlor-2-(4-morpholino)pyridin
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBPY-1244-1GEA
196
EUR
COBBPY-1244-1G
COBBPY-1244-5G
3-Brom-5-chlor-2-(4-morpholino)pyridin
3-Brom-5-chlor-2-(4-morpholino)pyridin
Formel:
C₉H₁₀BrClN₂O |
MDL:
MFCD13195782 CAS-Nummer: 1199773-36-8 |