Methyl-3,5-bis(trifluormethyl)benzoat ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
B20990.06EA 69.89 EUR
B20990.06 B20990.03
Methyl-3,5-bis(trifluormethyl)benzoat ≥98%
Methyl-3,5-bis(trifluormethyl)benzoat
Formel: C₁₀H₆F₆O₂
Molecular Weight: 272,15
Siedepunkt: 85…87 °C (15 mmHg)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00052317
CAS-Nummer: 26107-80-2