3,5-Dimethyl-4-hydroxybenzonitril
Lieferant: Thermo Scientific
MAYBRDP00227DAEA 0 EUR
MAYBRDP00227DA CHMPRDP00227.250
3,5-Dimethyl-4-hydroxybenzonitril
3,5-Dimethyl-4-hydroxybenzonitril
Formel: C₉H₉NO
Molecular Weight: 147,18 g/mol
MDL: MFCD00221716
CAS-Nummer: 4198-90-7