3,5-Dimethyl-4-hydroxybenzonitril
Lieferant: Thermo Scientific
MAYB32-227.0001EA 0 EUR
MAYB32-227.0001
3,5-Dimethyl-4-hydroxybenzonitril
3,5-Dimethyl-4-hydroxybenzonitril
Formel: C₉H₉NO
Molecular Weight: 147,18
MDL: MFCD00221716
CAS-Nummer: 4198-90-7