N-Benzyl-3-brom-4-methylbenzolsulfonamid
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBOT-0159-1GEA 171 EUR
COBBOT-0159-1G COBBOT-0159-5G
N-Benzyl-3-brom-4-methylbenzolsulfonamid
N-Benzyl-3-brom-4-methylbenzolsulfonamid
Formel: C₁₄H₁₄BrNO₂S
MDL: MFCD07363832
CAS-Nummer: 850429-67-3