2,4,6-Trimethoxybenzamidin Hydrochlorid
Lieferant: CHEMPUR
CHMP12-0040.1EA 0 EUR
CHMP12-0040.1 CHMP12-0040.5
2,4,6-Trimethoxybenzamidin Hydrochlorid
2,4,6-Trimethoxybenzamidin Hydrochlorid
Formel: C₁₀H₁₅ClN₂O₃
MDL: MFCD04114425
CAS-Nummer: 1187929-24-3