3-(Trifluormethyl)-N-tert-butylbenzamid
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBCA-4987-1GEA 39.5 EUR
COBBCA-4987-1G COBBCA-4987-5G
3-(Trifluormethyl)-N-tert-butylbenzamid
3-(Trifluormethyl)-N-tert-butylbenzamid
Formel: C₁₂H₁₄F₃NO
MDL: MFCD16618941
CAS-Nummer: 340136-34-7