4-(Trifluormethyl)-N,N-dimethylbenzamid
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBCA-4989-5GEA
541
EUR
COBBCA-4989-5G
COBBCA-4989-1G
4-(Trifluormethyl)-N,N-dimethylbenzamid
4-(Trifluormethyl)-N,N-dimethylbenzamid
Formel:
C₁₀H₁₀F₃NO |
MDL:
MFCD16618942 CAS-Nummer: 25771-21-5 |