5-Chlor-3-fluor-4-methoxy-2-methylbenzaldehyd ≥97%
Achtung
H33065.03EA 122 EUR
H33065.03 H33065.MD
5-Chlor-3-fluor-4-methoxy-2-methylbenzaldehyd ≥97%
5-Chlor-3-fluor-4-methoxy-2-methylbenzaldehyd
Formel: C₉H₈ClFO₂
Molecular Weight: 202,61 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD22682805
CAS-Nummer: 1823049-90-6