3-Brom-N-propyl-5-methylbenzolsulfonamid
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBHC-6453-1GEA
135
EUR
COBBHC-6453-1G
COBBHC-6453-5G
3-Brom-N-propyl-5-methylbenzolsulfonamid
3-Brom-N-propyl-5-methylbenzolsulfonamid
Formel:
C₁₀H₁₄BrNO₂S |
MDL:
MFCD09972145 CAS-Nummer: 1020252-89-4 |