3-Brom-N,N-diethyl-5-methylbenzolsulfonamid
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBHC-6459-5GEA
432
EUR
COBBHC-6459-5G
COBBHC-6459-1G
3-Brom-N,N-diethyl-5-methylbenzolsulfonamid
3-Brom-N,N-diethyl-5-methylbenzolsulfonamid
Formel:
C₁₁H₁₆BrNO₂S |
MDL:
MFCD09972150 CAS-Nummer: 1020252-94-1 |