Methyl-3,5-dibrom-2,4-dihydroxy-6-methylbenzoat ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
L12098.03EA 41.6 EUR
L12098.03 L12098.06
Methyl-3,5-dibrom-2,4-dihydroxy-6-methylbenzoat ≥99%
Methyl-3,5-dibrom-2,4-dihydroxy-6-methylbenzoat
Formel: C₉H₈Br₂O₄
Schmelzpunkt: 104…107 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00082715
CAS-Nummer: 715-33-3