4-Brom-N-butyl-3-methylbenzamid
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBCA-4565-5GEA 329 EUR
COBBCA-4565-5G COBBCA-4565-1G
4-Brom-N-butyl-3-methylbenzamid
4-Brom-N-butyl-3-methylbenzamid
Formel: C₁₂H₁₆BrNO
MDL: MFCD11053785
CAS-Nummer: 1065073-96-2