N-tert-Butylbenzolsulfonamid
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBOT-0510-25GEA 865 EUR
COBBOT-0510-25G COBBOT-0510-1G COBBOT-0510-5G
N-tert-Butylbenzolsulfonamid
N-tert-Butylbenzolsulfonamid
Formel: C₁₀H₁₅NO₂S
MDL: MFCD00462465
CAS-Nummer: 2512-24-5