N-Cyclopropyl-4-nitrobenzolsulfonamid ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
H58673.MEEA
376
EUR
H58673.ME
H58673.MC
N-Cyclopropyl-4-nitrobenzolsulfonamid ≥97%
N-Cyclopropyl-4-nitrobenzolsulfonamid
Formel:
C₉H₁₀N₂O₄S Molecular Weight: 242,25 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00458256 CAS-Nummer: 549476-61-1 |