N-tert-Butyl-4-nitrobenzolsulfonamid ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
H58068.MEEA 339 EUR
H58068.ME H58068.MC
N-tert-Butyl-4-nitrobenzolsulfonamid ≥97%
N-tert-Butyl-4-nitrobenzolsulfonamid
Formel: C₁₀H₁₄N₂O₄S
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00443679
CAS-Nummer: 49690-09-7