3-Amino-N-butylbenzolsulfonamid
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBOT-0128-100GEA
598
EUR
COBBOT-0128-100G
COBBOT-0128-25G
COBBOT-0128-5G
3-Amino-N-butylbenzolsulfonamid
3-Amino-N-butylbenzolsulfonamid
Formel:
C₁₀H₁₆N₂O₂S |
MDL:
MFCD00144861 CAS-Nummer: 143173-93-7 |