Sulfamethoxypyridazin, Supelco®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
46858-250MG-REA 54.4 EUR
46858-250MG-R
Sulfamethoxypyridazin, Supelco®
Sulfamethoxypyridazin
Formel: C₁₁H₁₂N₄O₃S
Molecular Weight: 280,3 g/mol
MDL: MFCD00057372
CAS-Nummer: 80-35-3
EINECS: 201-272-5