Sulfamethoxypyridazin
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
PROOICRS0420EA 202 EUR
PROOICRS0420
Sulfamethoxypyridazin
Sulfamethoxypyridazin
Formel: C₁₁H₁₂N₄O₃S
MDL: MFCD00057372
CAS-Nummer: 80-35-3
EINECS: 201-272-5