Sulfamethoxypyridazin
Lieferant: EHRENSTORFER GMBH
EHERC16998150EA 38 EUR
EHERC16998150
Sulfamethoxypyridazin
Sulfamethoxypyridazin
Formel: C₁₁H₁₂N₄O₃S
MDL: MFCD00057372
CAS-Nummer: 80-35-3
EINECS: 201-272-5