4-Fluor-N-phenylbenzolsulfonamid
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBOT-0962-5GEA 193 EUR
COBBOT-0962-5G COBBOT-0962-1G
4-Fluor-N-phenylbenzolsulfonamid
4-Fluor-N-phenylbenzolsulfonamid
Formel: C₁₂H₁₀FNO₂S
MDL: MFCD00447248
CAS-Nummer: 312-52-7