N-Butyl-4-fluorbenzolsulfonamid
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBOT-0960-1GEA
89.5
EUR
COBBOT-0960-1G
COBBOT-0960-5G
N-Butyl-4-fluorbenzolsulfonamid
N-Butyl-4-fluorbenzolsulfonamid
Formel:
C₁₀H₁₄FNO₂S |
MDL:
MFCD01213077 CAS-Nummer: 312-67-4 |