4-Fluor-N-methylbenzamid
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBCA-4503-25GEA 541 EUR
COBBCA-4503-25G COBBCA-4503-1G COBBCA-4503-5G
4-Fluor-N-methylbenzamid
4-Fluor-N-methylbenzamid
Formel: C₈H₈FNO
MDL: MFCD00032531
CAS-Nummer: 701-49-5