3-Fluor-N-isopropylbenzamid
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBCA-4767-5GEA
143
EUR
COBBCA-4767-5G
3-Fluor-N-isopropylbenzamid
3-Fluor-N-isopropylbenzamid
Formel:
C₁₀H₁₂FNO |
MDL:
MFCD01341858 CAS-Nummer: 459218-95-2 |